Learn More
(4-Pirimidin-2-ilfenil)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3522370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10550944 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10536714 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10550944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56209DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 100806-78-8
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Número MDL MFCD09064975
Clave InChI NUNFHGGALVZZAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,4-2-pyrimidinyl, acmc-20dp6c, 4-2-pyrimidinyl benzenemethanol, 4-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 15597455
Nombre IUPAC (4-pirimidin-2-ilfenil)metanol
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 95%