Learn More
4-(pirid-2-iloxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10092364
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10092364 5 g 5 g
10652325 250 mg 250 miligramos
10662325 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10092364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48904DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 194017-69-1
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Clave InChI DPRZACGKYIDYCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 4-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyridinyloxy, 4-2-pyridinyloxy benzaldehyde, 4-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 4-pyridin-2-yloxy-benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy phenyl formaldehyde
PubChem CID 3755292
Nombre IUPAC 4-piridin-2-iloxibenzaldehído
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%