Learn More
Ácido 4-pirazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3771159 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10214774 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10376684 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
2 options
Código de producto. 10214774
Marca: Thermo Scientific Acros 396851000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37718-11-9 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37718-11-9
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00011558
Clave InChI IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
PubChem CID 3015937
Nombre IUPAC ácido 1H-pirazol-4-carboxílico
SMILES C1=C(C=NN1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrazolecarboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 282°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Pyrazolecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.