Learn More
Gilac™ 4 Pivoting Wheel Dolly
Código de producto. p-200009593
Change view
Click to view available options
Incluye:
Carcasa de rueda de acero
Carcasa de rueda de acero inoxidable
Carcasa de rueda de acero, 2 frenos
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Color unitSize
17908511 Carcasa de rueda de acero Amarillo cada uno
17908401 Carcasa de rueda de acero Negro cada uno
17908791 Carcasa de rueda de acero Azul cada uno
17988391 Carcasa de rueda de acero, 2 frenos Negro cada uno
17968491 Carcasa de rueda de acero inoxidable Negro cada uno
5 options
Código de producto. 17908511
Marca: Gilac™ G170114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
4 Pivoting Wheel Dolly benefits from excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels.
  • Universal dolly on wheels.
  • Excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels.
  • 250 kg load capacity.
  • Outstanding quality, outclassing usual industry standards.
  • ABS injected base with solid frame guaranteeing unrivalled durability.
  • 100 mm diameter black PP wheels.
  • GILAC removable pulling bar available (as an option).
  • Compatible with all GILAC 600 x 400 and 400 x 300 mm containers and crates.
  • Dolly also available in black ABS-PC (G170144).
  • Stainless steel clevis recommended in humid environments (no damage to the bearings even in the presence of water).
Especificaciones
Tipo Dolly
Admite Containers and Crates
Capacidad portante (imperial) 551 lb.
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Plástico ABS, acero cromado
Diámetro de las ruedas (métrico) 100 mm
Color Amarillo
Incluye Carcasa de rueda de acero