Learn More
Clorhidrato de monohidrato de 4-piperidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722591 50 g Frasco de vidrio 50 g
10083613 250 g Frasco de vidrio 250 g
2 options
Código de producto. 10722591
Marca: Thermo Scientific Acros 166190500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 40064-34-4 | HCl·H2O | 153.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40064-34-4
Fórmula molecular HCl·H2O
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00012776
Sinónimo piperidine-4,4-diol hydrate hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidone monohydrate hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89°C to 99°C
Color Beige amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 21, I, 262
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.