Learn More
Clorhidrato monohidrato de 4-piperidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414744 10 g 10 g
11424744 50 g 50 g
11434744 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414744 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13726.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 40064-34-4 | C5H9NO·HCl·H2O
4-Piperidone hydrochloride monohydrate is used in the generation of compound libraries based on sub-reactions of an Ugi multicomponent reaction (MCR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato monohidrato de 4-piperidona se utiliza en la generación de bibliotecas compuestas basadas en subreacciones de una reacción multicomponente de Ugi (MCR).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40064-34-4
Fórmula molecular C5H9NO·HCl·H2O
Número MDL MFCD00012776
Sinónimo piperidine-4,4-diol hydrate hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidone hydrochloride monohydrate
Punto de fusión 94°C to 100°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3916558
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61 (135.59 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Piperidone hydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Piperonylamine