Learn More
4-Piperidin-1-ilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10472654 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10622515 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10245764 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10472654 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33916DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1204-85-9
Fórmula molecular C12H14N2
Peso molecular (g/mol) 186.258
Número MDL MFCD02575368
Clave InChI ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 766771
Nombre IUPAC 4-piperidin-1-ilbenzonitrilo
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Piperidin-1-ylbenzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.26
Porcentaje de pureza 97%