Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fenilsemicarbazida, 98 %
Código de producto. 11364679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
11364679 10 g 10 g
11457256 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11364679
Marca: Alfa Aesar™ B25578.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 537-47-3
Fórmula molecular C7H9N3O
Peso molecular (g/mol) 151.169
Número MDL MFCD00007590
Clave InChI MOCKWYUCPREFCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylsemicarbazide, n-phenylhydrazinecarboxamide, 3-amino-1-phenylurea, hydrazinecarboxamide, n-phenyl, anilinoformylhydrazine, unii-bpu96sx57a, semicarbazide, 4-phenyl, bpu96sx57a, hydrazinecarboxanilide, anilinocarbonylhydrazine
PubChem CID 10837
Nombre IUPAC 1-amino-3-fenilurea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylsemicarbazide
Punto de fusión 123°C to 125°C
Cantidad 10 g
Beilstein 511107
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,7312
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza ≥98%