Learn More
4-Fenilazomaleinanil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374344
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11374344 1 g 1 g
11384344 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11374344
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00879.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 16201-96-0 | C16H11N3O2 | 277.283 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16201-96-0
Fórmula molecular C16H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 277.283
Número MDL MFCD00005506
Clave InChI DVNPYLMPVFDKGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylazomaleinanil, n-p-phenylazophenyl maleimide, p-phenylazomaleinanil, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-phenylazo phenyl, maleimide, n-p-phenylazo phenyl, 1h-pyrrole-2, 1-4-phenylazo phenyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-2-phenyldiazenyl phenyl
PubChem CID 85328
Nombre IUPAC 1-(4-fenildiazenilfenil)pirrol-2,5-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)N3C(=O)C=CC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylazomaleinanil
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 1 g
Beilstein 236610
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.28
Porcentaje de pureza 95%