Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(fenilaminometil)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. 11402230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402230 1 g 1 g
11412230 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29086.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1029439-56-2
Fórmula molecular C19H24BNO2
Peso molecular (g/mol) 309.216
Número MDL MFCD06795652
Clave InChI KNYGNGFJIPTYBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, 4-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzyl-amine, amtb054, 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid
PubChem CID 17750276
Nombre IUPAC N-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CNC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 114°C to 117°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.21
Porcentaje de pureza 97%