Learn More
4-Fenil-5-(trifluorometil)tiofen-3-amina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10343153 250 mg 250 miligramos
10231043 1 g 1 g
10832051 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10343153 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03133CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 256427-77-7
Fórmula molecular C11H8F3NS
Peso molecular (g/mol) 243.247
Número MDL MFCD01934528
Clave InChI KBIPYEXWOYDDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophen-3-amine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thien-3-ylamine, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, maybridge3_006438, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-3-thienylamine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-amine
PubChem CID 2782905
Nombre IUPAC 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-3-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC=C2N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.25
Porcentaje de pureza 97%