Learn More
4-Fenil-3-buten-2-ona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3586372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616614 50 g Frasco de vidrio 50 g
10510184 250 g Frasco de vidrio 250 g
10519993 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10616614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385590500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-57-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-57-6
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00008779
Clave InChI BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
Nombre IUPAC (E)-4-fenilbut-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-3-buten-2-one
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.5°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCOCH3
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 1140
Información de solubilidad Solubility in water: 1.3g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in petroleum ether,freely soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-3-buten-2-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.