Learn More
Ácido 4-fenil-2-(2-pirazinil)tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15461426
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15461426 1 g 1 g
15481426 250 mg 250 miligramos
15471426 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15461426
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54637.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1506428-22-3
Fórmula molecular C14H9N3O2S
Peso molecular (g/mol) 283.305
Número MDL MFCD20265306
Clave InChI ZCNOYYRPSQWYSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 73995903
Nombre IUPAC ácido 4-fenil-2-pirazin-2-il-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=NC=CN=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-2-(2-pyrazinyl)thiazole-5-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.3
Porcentaje de pureza 97%