Learn More
4-Pentenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046169
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11338066
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13351.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2100-17-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
4-Pentenal is used in the preparation of 6-octen-3-one by addition with ethylene using 2,4-pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-pentenal se utiliza en la preparación de 6-octen-3-ona por adición con etileno, utilizando 2,4-pentanodionatobis(etileno)rodio(I) como catalizador.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2100-17-6
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00151841
Clave InChI QUMSUJWRUHPEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentenal, 4-penten-1-al, acmc-1cdp8, qumsujwruhpeej-uhfffaoysa
PubChem CID 16418
Nombre IUPAC pent-4-enal
SMILES C=CCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentenal
Densidad 0.852
Punto de ebullición 101°C to 105°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)2CHO
Índice de refracción 1.417
Cantidad 1 g
Número UN UN1989
Beilstein 1734369
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Pentenal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Pentenal