Learn More
4-Penten-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-179690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665772 10 g Frasco de vidrio 10 g
10001630 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10665772
Marca: Thermo Scientific Acros 150010100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 821-09-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-09-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00002975
Clave InChI LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
PubChem CID 13181
Nombre IUPAC pent-4-en-1-ol
SMILES C=CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Penten-1-ol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8340g/mL
Punto de ebullición 134°C to 137°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4289 to 1.4309
Cantidad 10 g
Beilstein 01, 443
Gravedad específica 0.834
Información de solubilidad Solubility in water: 57g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Penten-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.