missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Octyl Itaconate, MedChemExpress

Código de producto. 16440967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16440967 50 mg 50 miligramos
16491016 200 mg 200 miligramos
16411616 500 mg 500 miligramos
16425516 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16440967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112675

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.

4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Octyl Itaconate
CAS 3133-16-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H22O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (412.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)CC(C(O)=O)=C
Peso molecular (g/mol) 242.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.31
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.