Learn More
4-Nitrofenilcetoxima en polistreno, entrecruzada al 2 %, malla de 200-400, 0,8-1,0 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374306
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11374306
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19376.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00165078
Sinónimo Kaiser Oxime resin; 4-Nitrobenzophenone oxime, polymer supported
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenylketoxime on polystrene
Nombre de nota 2% cross-linked
Cantidad 1 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.8 to 1.0mmol/g
Tamaño de malla 200-400 Mesh