Learn More
4-Nitrofenil fosfato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl phosphate |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Fórmula lineal | O2NC6H4OP(O)(OH)2 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.09 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Nitrophenyl phosphate