Learn More
Palmitato de 4-nitrofenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045483
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11393056 1 g 1 g
11303066 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11393056
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10896.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1492-30-4 | C22H35NO4 | 377.525 g/mol
The activities of free and immobilized PPL were determined by spectrophotometric assay using 4-nitrophenyl palmitate (pNPP) as substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las actividades de las PPL libres e inmovilizadas se determinaron por ensayo espectrofotométrico utilizando como sustrato el palmitato de 4-nitrofenilo (pNPP).
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en CHCl3.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a - 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1492-30-4
Fórmula molecular C22H35NO4
Peso molecular (g/mol) 377.525
Número MDL MFCD00047732
Clave InChI LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl palmitate, hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl hexadecanoate, hexadecanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylpalmitate, paranitrophenyl palmitate, para-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl hexadecanoate, 4-nitrophenyl palmitate #
PubChem CID 73891
ChEBI CHEBI:85645
Nombre IUPAC Hexadecanoato (4-nitrofenol)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl palmitate
Punto de fusión 65°C to 66°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1891754
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in CHCl3.
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.53
Porcentaje de pureza ≥98%