Learn More
Formato de 4-nitrofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Convenient and selective reagent for the selective formylation of terminal amino groups in such basic amino acids as ornithine or lysine and formylation of α-amino groups in peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo conveniente y selectivo para la formilación selectiva de grupos aminos terminales en aminoácidos básicos como la ornitina o la lisina y la formilación de grupos amino α en péptidos.
Solubilidad
Hidrolizar en agua. Soluble en diclorometano.
Notas
Sensible a la humedad y la luz. Almacenar alejado del agua/humedad, los agentes oxidantes y la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en gas inerte. Proteger de la exposición a la luz.
Reactivo conveniente y selectivo para la formilación selectiva de grupos aminos terminales en aminoácidos básicos como la ornitina o la lisina y la formilación de grupos amino α en péptidos.
Solubilidad
Hidrolizar en agua. Soluble en diclorometano.
Notas
Sensible a la humedad y la luz. Almacenar alejado del agua/humedad, los agentes oxidantes y la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en gas inerte. Proteger de la exposición a la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl formate |
Punto de fusión | 70°C to 74°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1950897 |
Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
Sinónimo | p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc |
Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. Soluble in dichloromethane. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |