Learn More
4-Nitrofenil-β-D-glucopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779331 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10368970 1 g Frasco de vidrio 1 g
10494365 5 g Frasco de vidrio 5 g
10404375 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10368970
Marca: Thermo Scientific 303110010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2492-87-7
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Número MDL MFCD00006593
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
PubChem CID 92930
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 165.0°C to 168.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica − 107.50 (20.00°C c=1,H2O)
Rotación específica − 107.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.