Learn More
Melford 4-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside
Código de producto. p-200087166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
30018615 1 g 1 g
30018616 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 30018615
Marca: Melford N810101.0
Colorimetric and spectrophotoametric substrate for detection of B-D Galactosidase.
Colorimetric and spectrophotoametric substrate for detection of B-D Galactosidase.
Especificaciones
Cantidad 1 g