Learn More
4-nitrofenol-alfa-D-galactopiranósido, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046179
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
11338086 100 mg 100 miligramos
11328086 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 11338086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13376.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7493-95-0 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7493-95-0
Fórmula molecular C12H15NO8
Peso molecular (g/mol) 301.251
Número MDL MFCD00065050
Clave InChI IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl a-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, pnpalphagal, p-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl, a-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 1-o-4-nitrophenyl-alpha-d-galactose
PubChem CID 82000
ChEBI CHEBI:546840
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside
Punto de fusión 166°C to 169°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 92214
Rotación óptica +242° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.26
Porcentaje de pureza ≥98%