Learn More
4-Nitrofenil acetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113660 25 g Frasco de plástico 25 GR
10773275 5 g Frasco de vidrio 5 g
10386720 100 g Frasco de plástico 100 g
3 options
Código de producto. 10113660
Marca: Thermo Scientific Acros 128750250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-03-5
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00007326
Clave InChI QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl acetate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76.0°C to 79.0°C
Color Verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CO2C6H4NO2
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 233
Fieser 02,297
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC (4-nitrofenil) acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo