Learn More
4-Nitrofenil-2-acetamido-2-deoxi-β-D-glucopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-174533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10093120 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10299533 1 g Frasco de vidrio 1 GR
2 options
Código de producto. 10093120
Marca: Thermo Scientific Acros 229411000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3459-18-5 | C14H18N2O8 | 342.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3459-18-5
Fórmula molecular C14H18N2O8
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00063696
Clave InChI OMRLTNCLYHKQCK-JQXIRTQVNA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl-n-acetyl-beta-d-glucosaminide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-n-acetyl-2-deoxyglucopyranoside, 4'-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-glucopyranoside, p-nitrophenyl n-acetyl-beta-d-glucosaminide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-b-d-glucopyranoside, lec, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl ethanamide
PubChem CID 102416
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210.0°C to 212.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 18, V,11, 102
Condición de rotación específica −16° (20°C c=0.5,water)
Rotación específica − 16.00
Información de solubilidad (0.5% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino