Learn More
4-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510339 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
250 GR
5 GR
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103051 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10337570 100 g Frasco de plástico 100 GR
10012303 250 g Frasco de plástico 250 GR
10675782 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11934691 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
5 options
Código de producto. 10103051
Marca: Thermo Scientific Acros 157050050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-02-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007331
Clave InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Nombre IUPAC 4-nitrofenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenol
Punto de fusión >112.0°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 279.0°C
Temperatura de inflamación 169°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 226
Fieser 01,743; 02,297
Índice Merck 15, 6708
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,toluene,pyridine,diethyl ether,also soluble in solns of fixed alkali hydroxides,and carbonates
Viscosidad 2.56 mPa.s (121°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.