Learn More
4-Nitroindol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10550404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
2,5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10550404 2,5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10550404
Marca: Thermo Scientific Acros 124380025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroindole
Nombre de nota 98%
CAS 4769-97-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203°C to 207°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H6N2O2
Número MDL MFCD00010056
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-nitroindole, indole, 4-nitro, 1h-indole, 4-nitro, pubchem7440, 4-nitro-1 h-indole, #, maybridge1_006408, acmc-209ka5, ksc236o2l
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI LAVZKLJDKGRZJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-nitro-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 162.15
PubChem CID 145766
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.