Learn More
Clorhidrato de 4-nitrobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11440367 5 g 5 g
11430367 1 g 1 g
11450367 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11440367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21748.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18600-42-5 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18600-42-5
Fórmula molecular C7H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 188.611
Número MDL MFCD00012863
Clave InChI SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochloride
PubChem CID 11252467
Nombre IUPAC (4-Nitrofenil)metanamina; Clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 255°C to 257°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3629994
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.62
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Nitrobenzylammonium hydrochloride