Learn More
Bromoacetato de 4-nitrobencilo, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11397965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11397965 2 g 2 g
11307975 10 g 10 g
11317975 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11397965
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08058.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16869-24-2
Fórmula molecular C9H8BrNO4
Peso molecular (g/mol) 274.07
Número MDL MFCD00051838
Clave InChI ADHFTAKIDKDGBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzyl bromoacetate, 4-nitrobenzyl 2-bromoacetate, p-nitrobenzyl bromoacetate, bromoacetic acid-4-nitrobenzylester, acetic acid, bromo-, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrophenyl methyl 2-bromoacetate, acmc-1c4y8, p-nitrobenzyl alpha-bromoacetate, bromoacetic acid 4-nitrobenzyl ester
PubChem CID 7015321
Nombre IUPAC (4-nitrofenil)metil 2-bromoacetato
SMILES C1=CC(=CC=C1COC(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzyl bromoacetate
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 105°C to 106°C (5 mmHg)
Cantidad 2 g
Beilstein 2531330
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.08
Porcentaje de pureza ≥98%