Learn More
Cloruro de 4-nitrobenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-173035 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337610 5 g Frasco de vidrio 5 g
10497920 100 g Frasco de vidrio 100 g
10041570 250 g Frasco de vidrio 250 g
10503701 500 g Frasco de vidrio 500 GR
4 options
Código de producto. 10337610
Marca: Thermo Scientific Acros 150430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-04-3
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.56
Número MDL MFCD00007345
Clave InChI SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
Nombre IUPAC cloruro de 4-nitrobenzoilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 74°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 202°C to 205°C (105.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCl
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 394
Fieser 01,736
Índice Merck 15, 6677
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.