Learn More
4-Nitrobenzo-15-corona-5, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11403337 1 g 1 g
11413337 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11403337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16225.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
4-Nitrobenzo-15-crown-5 is a raw material used in synthesis as well as an intemediate in chemical syntheis and pharmaceutica intemediate. It is also used to separate cations, dissolve inorganic salts into organic solvents to perform naked anion chemistry, serve as phase transfer catalysts, and chiral crown ethers have been used to resolve racemic mixtures or separate isomers by chiral chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-nitrobenzo-15-corona-5 es una materia prima utilizada para la síntesis y un intermediario para la síntesis química e intermediario farmacéutico. También se utiliza para separar cationes, disolver sales inorgánicas en disolventes orgánicos y realizar operaciones químicas de aniones desnudos y servir como catalizadores de transferencia de fase, y los éteres de corona quiral se han utilizado para resolver mezclas racémicas o separar isómeros por cromatografía quiral.
Solubilidad
Es soluble en disolventes no polares.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60835-69-0
Fórmula molecular C14H19NO7
Peso molecular (g/mol) 313.306
Número MDL MFCD00060713
Clave InChI XIWRBQVYCZCEPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzo-15-crown-5, 4'-nitrobenzo-15-crown-5, nitrobenzo-15-crown-5, 15-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo 13.4.0 nonadeca-1 15 ,16,18-triene, 17-nitro-2,3-benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecen-2, 4-nitro-benzo-15-crown-5, xiwrbqvyczcepg-uhfffaoysa, 4'-nitrobenzo-15-crown 5-ether
PubChem CID 143747
Nombre IUPAC 17-Nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabiciclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-trieno
SMILES C1COCCOC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzo-15-crown-5
Punto de fusión 93°C to 95°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad It is soluble in non-polar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.3
Porcentaje de pureza 99%