Learn More
4-Nitrobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-172278 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10031680 5 g Frasco de vidrio 5 g
10687502 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10031680
Marca: Thermo Scientific Acros 153020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6325-93-5 | C6H6N2O4S | 202.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6325-93-5
Fórmula molecular C6H6N2O4S
Peso molecular (g/mol) 202.18
Número MDL MFCD00007937
Clave InChI QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonamide, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonamide, 4-nitrobenzolesulfamide, p-nitrophenylsulfonamide, 4-nitrobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-nitro, 4-nitro-benzenesulfonamide, unii-tuf52o8y8b, tuf52o8y8b, 4-nitrobenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 22784
Nombre IUPAC 4-nitrobencenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenesulfonamide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177.0°C to 182.0°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4SO2NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 11, 72
Índice Merck 15, 6675
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzenesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.