Learn More
4-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080723
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11414183 250 g 250 g
11404183 1000 g 1000 g
11424183 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11414183
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10369.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La p-nitroanilina es un cromóforo común y un reactivo sintético potencialmente útil.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y alcohol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-01-6
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00007858
Clave InChI TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
Nombre IUPAC 4-nitroanilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroaniline
Punto de fusión 147°C to 149°C
Densidad 1.437
Punto de ebullición 260°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Olor Amine-like
Cantidad 250 g
Número UN UN1661
Beilstein 508690
Índice Merck 14,6584
Información de solubilidad Soluble in hot water and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Nitroaniline