Learn More
4-Nitro-N-(2-feniletil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7040872
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15437258 250 mg 250 miligramos
15427258 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15437258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60761.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62497-65-8
Fórmula molecular C15H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00420506
Clave InChI NPTZNBFQWMQHKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-n-2-phenylethyl benzamide, 4-nitro-n-phenethylbenzamide, 4-nitrophenyl-n-2-phenylethyl carboxamide, cambridge id 5176014, n-phenethyl-4-nitrobenzamide, 4-nitro-n-phenethyl-benzamide, benzamide, 4-nitro-n-2-phenylethyl
PubChem CID 230117
Nombre IUPAC 4-nitro-N-(2-feniletil)benzamida
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-N-(2-phenylethyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.28
Porcentaje de pureza 97%