Learn More
4-Nitro-m-xileno, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10582771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582771 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 10582771
Marca: Thermo Scientific Acros 173871000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-m-xylene
Nombre de nota 99%
CAS 89-87-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.11g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9NO2
Fórmula lineal (CH3)2C6H3NO2
Índice de refracción 1.5485 to 1.5505 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00007169
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 378
Índice Merck 10, 6503
Sinónimo 4-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethylnitrobenzene, benzene, 2,4-dimethyl-1-nitro, m-xylene, 4-nitro, 4-nitro-1,3-xylene, 1-nitro-2,4-dimethylbenzene, unii-7em84eue05, ccris 3120
Clave InChI BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C
Nombre IUPAC 2,4-dimetil-1-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 151.165
PubChem CID 6991
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitro-m-xylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.