Learn More
Cloruro de 4-nitro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365555
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11365555 1 g 1 g
11375555 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11365555
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19721.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 39234-83-8 | C7H3ClF3NO4S | 289.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39234-83-8
Fórmula molecular C7H3ClF3NO4S
Peso molecular (g/mol) 289.61
Número MDL MFCD03094387
Clave InChI LJQUNSRHHHYXEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-nitro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-nitro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-nitro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, pubchem11722, acmc-1ail1, 5-chlorosulphonyl-2-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-3-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl-2-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2778595
Nombre IUPAC cloruro de 4-nitro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 63°C to 65°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2880842
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.62
Porcentaje de pureza 97%