Learn More
N-óxido de 4-nitro-2-picolina, 98 %
Código de producto. 11322576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11322576 1 g 1 g
11332576 5 g 5 g
11342576 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11322576
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06614.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-66-6
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.13
Número MDL MFCD00014625
Clave InChI FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-2-picoline n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 1-oxide, 4-nitro-2-picoline-n-oxide, 4-nitropyridine-2-picoline-n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2-methyl-4-nitropyridinium-1-olate, 4-nitro-2-methylpyridine-n-oxide
PubChem CID 95291
Nombre IUPAC 2-metil-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
SMILES CC1=CC(=CC=[N+]1[O-])[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2-picoline N-oxide
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 1 g
Beilstein 135501
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%