Learn More
Ácido 4-(n-undeciloxi)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11456416
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456416 1 g 1 g
11466416 5 g 5 g
11476416 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24727.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15872-44-3
Fórmula molecular C18H28O3
Peso molecular (g/mol) 292.419
Número MDL MFCD00043772
Clave InChI NEJZHJHZOUISSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-undecyloxy benzoic acid, 4-undecyloxybenzoic acid, 4-n-undecyloxybenzoic acid, p-undecyloxybenzoic acid, pubchem3929, 4-undecyloxybenzoicacid, acmc-209diw, 4-undecyloxy benzoic acid #, benzoic acid,4-undecyloxy, timtec-bb sbb008333
PubChem CID 519187
Nombre IUPAC ácido 4-no destoxibenzoico
SMILES CCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(n-Undecyloxy)benzoic acid
Punto de ebullición 96°C to 137°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.42
Porcentaje de pureza 98%