Learn More
Cloruro de 4-n-propilbencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463917 25 g 25 g
11453917 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18354.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146949-07-7
Fórmula molecular C9H11ClO2S
Peso molecular (g/mol) 218.70
Número MDL MFCD00041508
Clave InChI LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride
PubChem CID 2737222
Nombre IUPAC Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 20°C to 22°C
Densidad 1.223
Punto de ebullición 275°C to 276°C
Índice de refracción 1.5375
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 5511216
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.7
Porcentaje de pureza 95%