Learn More
4-n-Propoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11495916 5 g 5 g
11405926 25 g 25 g
11415926 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11495916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22266.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 18979-50-5 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18979-50-5
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00002335
Clave InChI KIIIPQXXLVCCQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-propoxy, 4-n-propoxyphenol, p-propoxyphenol, phenol, p-propoxy, hydroquinone monopropyl ether, p-propoxy phenol, 4-propyloxyphenol, 4-propoxy-phenol, pubchem13204, para-propoxyphenol
PubChem CID 29352
Nombre IUPAC 4-propoxifenol
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propoxyphenol
Punto de fusión 55°C to 58°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%