Learn More
Ácido 4-(n-propoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11327539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11327539 1 g 1 g
11337539 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11327539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27938.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91062-38-3
Fórmula molecular C10H13BO4
Peso molecular (g/mol) 208.02
Número MDL MFCD06659852
Clave InChI XJEONFAJOXSZDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-propoxycarbonyl phenylboronic acid, propyl 4-boronobenzoate, 4-n-propyloxycarbonylphenylboronic acid, n-propyl 4-boronobenzoate, 4-propoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-propoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-n-propoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-propoxycarbonyl benzene boronic acid, 4-n-propoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 23005364
Nombre IUPAC ácido 4( -propoxicarbonilfenil)borónico
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(n-Propoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.02
Porcentaje de pureza 97%