Learn More
Ácido 4-n-pentiloxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15469797 1 g 1 g
15479797 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15469797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53026.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146449-90-3
Fórmula molecular C11H17BO3
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD04039035
Clave InChI WHFKSJLAGACWMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentyloxyphenylboronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxy phenylboronic acid, 4-n-pentyloxy benzeneboronic acid, 4-pentoxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronicacid, boronic acid, 4-pentyloxy phenyl, 4-n-pentyloxyphenyl boronic acid, pubchem9551, acmc-209cx1
PubChem CID 4684888
Nombre IUPAC ácido (4-pentoxifenil)borónico
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 96%