Learn More
4-(n-Octiloxfenol), 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498377
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11498377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18460.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3780-50-5
Fórmula molecular C14H22O2
Peso molecular (g/mol) 222.328
Número MDL MFCD00045779
Clave InChI HFRUPPHPJRZOCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-octyloxy phenol, 4-n-octyloxy phenol, 4-n-octyloxyphenol, phenol, 4-octyloxy, 4-octyloxyphenol, p-octyloxyphenol, p-octyloxy phenol, 4-n-octoxyphenol, pubchem13211, acmc-209ivj
PubChem CID 77412
Nombre IUPAC 4-Octoxifenol
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(n-Octyloxy)phenol
Punto de fusión 80°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 98%