Learn More
Ácido 4-(N-metilaminocarbonil)fenilborónico, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15206058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15206058 250 mg 250 miligramos
15296048 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15206058 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454412500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 121177-82-0
Fórmula molecular C8H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 178.98
Clave InChI UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
PubChem CID 2773526
Nombre IUPAC ácido [4-(metilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Punto de fusión 183.0°C to 186.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.98
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.