Learn More
4-n-Butoxi-2,6-difluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407277 250 mg 250 miligramos
15497267 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34337.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-65-0
Fórmula molecular C10H12F2O2
Peso molecular (g/mol) 202.20
Número MDL MFCD22201025
Clave InChI NZXOEPFBEOGOTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butoxy-2,6-difluorophenol
PubChem CID 86277628
Nombre IUPAC 4-butoxi-2,6-difluorofenol
SMILES CCCCOC1=CC(F)=C(O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxy-2,6-difluorophenol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido