Learn More
Ácido 4-(morfolinometil)benzoico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.25 |
| Porcentaje de pureza | 97% |