Learn More
4-(morpholinocarbonyl)phenylboronic acid, 97%, Maybridge
Código de producto. 10422474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10422474
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00021DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholinocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 656239-38-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H24BNO4
Número MDL MFCD05863913
Cantidad 1 g
Sinónimo morpholino 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinocarbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl morpholine, 4-morpholine carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl, morpholin-4-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenyl-methanone, morpholin-4-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-4-morpholinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester
Clave InChI ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]morpholine
Peso molecular (g/mol) 317.19
PubChem CID 2760141
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.19
Porcentaje de pureza 97%