missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-morfolineacético, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7227398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17780659 1 g 1 g
17790659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17780659 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469580010
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Vector alfa MORPHOLINEACETICACID
Nombre del producto químico o material 4-Morpholineacetic acid
CAS 3235-69-6
Punto de fusión 160°C to 165°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6 H11 N O3
Número MDL 00504633
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 145.16
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.