Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 4 mL (13 mm)
Beskrivning
Estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm están fabricados con vidrio transparente superior 51A ámbar (tipo 1, clase AB) y tienen un acabado de rosca 13-425. Disponibles con las marcas Thermo Scientific™ National™ y Chromacol™.
- Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
- Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
- El vidrio opcional silanizado (desactivado) maximiza la recuperación de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Recomendados para los siguientes instrumentos:
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
Specifikationer
Specifikationer
| Diámetro de la abertura (métrico) | 13 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 4 mL |
| N.° por paquete | 100 |
| Volumen residual (métrico) | <800 μL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Volumen total (métrico) | 4 mL |
| Visa mer |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.