Learn More
Isocianato de 4-(metiltio)fenilo, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylthio)phenyl isocyanate |
| Punto de ebullición | 104°C to 105°C (0.5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 104°C (219°F) |
| Olor | Pungent |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2206 |
| Beilstein | 1936612 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.22 |
| Porcentaje de pureza | 97% |